Actinomycin D ≥99%
Bottle, 25 mg
Codice catalogo APOSBIA0175-25MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Actinomycin D ≥99%
Codice catalogo APOSBIA0175-25MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 50-76-0
Vai a
Product Details & Documents
Antineoplastic antibiotic
- Purity: ≥99%
- Numero CAS:50-76-0
- Formula:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
- Numero MDL:MFCD00005033
- Molecular Weight:1255.5 g/mol
- Punto di fusione:251…253 °C
- temperatura di conservazione:Gefrierschrank
- EINECS:200-063-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Packung:Bottle
- VE:25 mg