AuftragsverfolgungKontakt
Amphotericin B | Avantor
Amphotericin B
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSBIA0103-5G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Amphotericin B
Katalognr. APOSBIA0103-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1397-89-3
Amphotericin B
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  1397-89-3
Preis
SFr. 160.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
A polyene antifungal antibiotic produced by Streptomyces nodosus.
Synonyme:  (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
  • CAS Nummer:1397-89-3
  • Formel:C₄₇H₇₃NO₁₇
  • MDL-Nummer:MFCD00877763
  • Molekulargewicht:924.08 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g