AuftragsverfolgungKontakt
Amphotericin B | Avantor
Amphotericin B
Bottle, 1 g
Katalognr. APOSBIA0103-1G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Amphotericin B
Katalognr. APOSBIA0103-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1397-89-3
Amphotericin B
Bottle, 1 g
CAS Nummer:  1397-89-3
Preis
SFr. 55.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
A polyene antifungal antibiotic produced by Streptomyces nodosus.
Synonyme:  (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
  • CAS Nummer:1397-89-3
  • Formel:C₄₇H₇₃NO₁₇
  • MDL-Nummer:MFCD00877763
  • Molekulargewicht:924.08 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g
  • Cat. No.:
    APOSBIA0103-1G
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.