Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bicin ≥99%

Bicin ≥99%

Bottle, 100 g
Katalognr. APOSBIB1151-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Bicin ≥99%
Katalognr. APOSBIB1151-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  150-25-4
Bicin ≥99%

Bottle, 100 g

CAS Nummer:  150-25-4
Preis
26.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.

Synonyme:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • CAS Nummer:150-25-4
  • Formel:C₆H₁₃NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00004295
  • Molekulargewicht:163.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:190 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-755-1

Documents

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.