AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Bottle, 500 g
Katalognr. APOSBIB6270-500G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Natriumpyruvat
Katalognr. APOSBIB6270-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  113-24-6
Natriumpyruvat
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  113-24-6
Preis
SFr. 103.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Medium of animal cell culture; Material for pharmaceuticals, agrochemicals and diagnostic reagent; Intermediate for flavors and fragrances.
Synonyme:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Nummer:113-24-6
  • Formel:CH₃COCOONa
  • MDL-Nummer:MFCD00002586
  • Molekulargewicht:110.04 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g