Bromphenolblau
Bottle, 10 g
Katalognr. APOSBIB1005-10G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS Nummer:115-39-9
- Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005875
- Molekulargewicht:669.97 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:279 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:10 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..