Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Cellobiose

D(+)-Cellobiose

Bottle, 25 g
Katalognr. APOSBIB6025-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
D(+)-Cellobiose
Katalognr. APOSBIB6025-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  528-50-7
D(+)-Cellobiose

Bottle, 25 g

CAS Nummer:  528-50-7
Preis
SFr. 52.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • CAS Nummer:528-50-7
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-Nummer:MFCD00136034
  • Molekulargewicht:342.30 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:239…240 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur

Documents

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.