AuftragsverfolgungKontakt
BD Emerald™ Spritzen | Avantor
BD Emerald™ Spritzen
Spritze, konzentrische Spitze, Luer-Slip-Lock, 2700 pro Karton, 5 ml, Unsteril
Katalognr. BDAM303127
Anbieter:   BD Medical
BD Emerald™ Spritzen
Katalognr. BDAM303127
Anbieter:  BD Medical
BD Emerald™ Spritzen
BD Emerald™ Spritzen
Spritze, konzentrische Spitze, Luer-Slip-Lock, 2700 pro Karton, 5 ml, Unsteril
Preis
412.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.700 ST
Product Details & Documents
Sterile, dreiteilige Einwegspritzen, Zylinder und Kolben aus PP, latexfreier Stopfen. Spritzen mit Luer-Anschluss mit oder ohne Nadel erhältlich. Kombination aus hochwertiger Leistung und geringerer Umweltbelastung.
  • Für den allgemeinen Gebrauch. Spezielle Designmerkmale kommen Ärzten, Patienten und der Umwelt zugute.
  • Grüner Stopfen und deutliche Skalenmarkierungen helfen bei der Einstellung einer genauen Dosis.
  • Durchsichtiger Zylinder ermöglicht klare Sicht auf die Flüssigkeit.
  • Sicherungsring verhindert versehentliches Herausziehen des Kolbens.
  • Flanschgröße und -form für Stabilität und Komfort während der Anwendung.
  • Strukturierter Daumendruck zur Verringerung des Abrutschens während der Verabreichung.
  • Minimiert die Abfallentsorgung – hat bis zu 30% weniger Material als andere Spritzen.
  • Steril, Einmalgebrauch.
  • Naturkautschuklatex ist kein Teil der Materialformulierung.
Achtung! Bitte beachten: BD Emerald™ dreiteilige Spritzen sind nicht für die Verwendung mit Spritzenpumpen vorgesehen.
Technische Daten
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Kapazität:
    5 ml
  • Bezeichnung:
    Spritze, konzentrische Spitze, Luer-Slip-Lock, 2700 pro Karton
  • Seq:
    03