BD Emerald™ Spritzen
Spritze, konzentrische Spitze, Luer-Slip-Lock, 5200 pro Karton, 2 ml, Unsteril
Katalognr. BDAM303126
Anbieter: BD Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Sterile, dreiteilige Einwegspritzen, Zylinder und Kolben aus PP, latexfreier Stopfen. Spritzen mit Luer-Anschluss mit oder ohne Nadel erhältlich. Kombination aus hochwertiger Leistung und geringerer Umweltbelastung.
- Für den allgemeinen Gebrauch. Spezielle Designmerkmale kommen Ärzten, Patienten und der Umwelt zugute.
- Grüner Stopfen und deutliche Skalenmarkierungen helfen bei der Einstellung einer genauen Dosis.
- Durchsichtiger Zylinder ermöglicht klare Sicht auf die Flüssigkeit.
- Sicherungsring verhindert versehentliches Herausziehen des Kolbens.
- Flanschgröße und -form für Stabilität und Komfort während der Anwendung.
- Strukturierter Daumendruck zur Verringerung des Abrutschens während der Verabreichung.
- Minimiert die Abfallentsorgung – hat bis zu 30% weniger Material als andere Spritzen.
- Steril, Einmalgebrauch.
- Naturkautschuklatex ist kein Teil der Materialformulierung.
: BD Emerald™ dreiteilige Spritzen sind nicht für die Verwendung mit Spritzenpumpen vorgesehen.
Technische Daten
- Sterilität:Unsteril
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Spritze, konzentrische Spitze, Luer-Slip-Lock, 5200 pro Karton
- Seq:01