AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Blockheizgeräte, Digital
, Blockthermostat, digital, 6, 0,42 kW, RT* +5 bis 120 °C, ±0,2 °C, 201×526×104 mm, 4,5 kg
  460-0352
VWR®, Blockheizgeräte, Digital
  460-0352
VWR®, Blockheizgeräte, Digital
VWR®, Blockheizgeräte, Digital
, Blockthermostat, digital, 6, 0,42 kW, RT* +5 bis 120 °C, ±0,2 °C, 201×526×104 mm, 4,5 kg
SFr. 1’710.00
1 * 1 ST
Die digitalen Blockheizgeräte von VWR® sind vielseitig einsetzbar, haben eine hohe Wattzahl und eine konstante Temperatur, sind wirtschaftlich, vielseitig und kompakt. Diese digitalen Modelle liefern reproduzierbare Ergebnisse, bieten eine außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit und sind für eine Vielzahl von Anwendungen ideal geeignet. Der Temperaturkalibrierungsmodus ermöglicht dem Benutzer, das Gerät auf ein externes Temperaturgerät zu kalibrieren. Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein Alarm, wenn die Zeit Null erreicht und das Gerät die Solltemperatur erreicht.
  • Kompaktes und Platz sparendes Design
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 bis 120 °C
  • Die Warnleuchte „Heiß“ leuchtet, wenn die Temperatur über 40 °C liegt
  • Bietet Platz für austauschbare modulare Heizblöcke von VWR® für Röhrchen mit einem Fassungsvermögen von 0,2 bis 50 ml
  • Einsetzbar bei 18 bis 33 °C, bei 20 bis 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, denaturierende Proteine, DNA-Anwendungen, ELISA, Schmelz-/Siedepunkte und eine Vielzahl anderer Laborverfahren.
Mikroprozessorsteuerung: Die PID-Mikroprozessor-Temperaturregelung mit optionalem externen RTD-Fühler bietet eine Temperaturstabilität von nur ±0,1 °C und eine Temperaturgleichmäßigkeit von nur ±0,1 °C. Die Proben werden schnell und präzise auf die richtige Temperatur erhitzt, die Aufheizzeit auf 100 ºC beträgt 16 Minuten. Die Temperatur wird in 0,1 °C-Schritten eingestellt.
LED-Anzeige: Touchpad-Bedienelemente mit gut lesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur und Zeit. Zeigt Soll- und Istwert der Temperaturen an. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
Die Einheiten verfügen über separate, austauschbare modulare Heizblöcke, die verschiedene Probenbehälter wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Mikroplatten und PCR-Streifen oder -Röhrchen aufnehmen. Die Blöcke verfügen über eine Thermometeröffnung und einen engen Kontakt zwischen Rohr und Block für maximale Wärmespeicherung. Alle Trocken-Blockheizgeräte verfügen über einen integrierten Stativhalter zur Montage des Sondensatzes.
 : TÜV-gelistet, RoHS-konform.
 :
 : Lieferung ohne Heizblöcke, bitte bestellen Sie diese separat. Optionales externes Temperaturfühlerset überwacht die tatsächliche Block- oder Probentemperatur.
 :
 :
 : Um eine mögliche elektrische Gefährdung zu vermeiden, füllen Sie den Brunnen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten und blockieren Sie die Öffnung nicht damit. Das Gerät ist nur für die Verwendung als Trockenbad/Inkubator vorgesehen.
* RT = Umgebungstemperatur
  • Heizleistung:
    0,42 kW
  • Anzahl Blöcke:
    6
  • Temperaturbereich:
    RT* +5 bis 120 °C
  • Gewicht:
    4,5 kg
  • Seq:
    004
  • B×T×H:
    201×526×104 mm
  • Temp.-Konst.:
    ±0,2 °C
  • Typ:
    Blockthermostat, digital
  • Cat. No.:
    460-0352
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Anz. Bohrungen
  • 460-3237
    Einzelblock, 2×6 Küvetten (12,5 mm)
    - mm
    -
    1 * 1 ST - SFr. 164.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3243
    Einzelblock
    Ø 19,1 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (17/18 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3224
    Einzelblock, 10×8-PCR-Gefäßstreifen
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 223.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3285
    Einzelblock
    Ø 25,8 mm
    25 mm-Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3280
    Einzelblock
    Ø 15,8 mm
    15 mm-Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3287
    Einzelblock
    Ø 16,4 mm
    16 mm Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3213
    Einzelblock
    Ø 8,3 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (6 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3282
    Einzelblock
    Ø 19,7 mm
    19-mm-Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3279
    Einzelblock
    Ø 12,7 mm
    12 mm Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3222
    Einzelblock
    Ø 35,0 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (35 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3218
    Einzelblock
    Ø 21,0 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (20 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Anz. Bohrungen
  • 460-3220
    Einzelblock, Proberöhrchen-Kombination 6 mm, 12/13 mm, 25 mm
    Ø 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,2 mm
    6/5/3
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Anz. Bohrungen
  • 460-3248
    Einzelblock, Mikroröhrchen-Kombination 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml
    Ø 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,5 mm
    6/10/5
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3215
    Einzelblock
    Ø 13,9 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (12/13 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3214
    Einzelblock
    Ø 10,7 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (10 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3212
    Einzelblock
    Ø 11,5 mm
    Eppendorf Reaktionsgefäße (1,5 ml)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3216
    Einzelblock
    Ø 13,9 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (12/13 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3219
    Einzelblock
    Ø 26,2 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (25 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3284
    Einzelblock
    Ø 23,8 mm
    23 mm Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3221
    Einzelblock
    Ø 17,1 mm
    Gefäße mit konischem Boden (15 ml)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    B×T×H
  • 460-3236
    Einzelblock
    - mm
    95×76×51 mm
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    B×T×H
  • 460-3239
    Doppelblock
    - mm
    95×152×57 mm
    1 * 1 ST - SFr. 201.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Anz. Bohrungen
  • 460-3247
    Einzelblock, Zentrifugenröhrchen-Kombination 1,5 ml, 15 ml, 50 ml
    Ø 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,0 mm
    4/3/2
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3225
    Einzelblock, 64×einzelne PCR-Gefäße
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3235
    Einzelblock
    Ø 11,1 mm
    VWR Reaktionsgefäße (1,5 ml)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3286
    Einzelblock
    Ø 28,8 mm
    28 mm Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3217
    Einzelblock
    Ø 17,5 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (15/16 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3211
    Einzelblock
    Ø 7,9 mm
    PCR-Gefäße (0,5 ml)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3223
    Einzelblock
    Ø 29,0 mm
    Gefäße mit konischem Boden (50 ml)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3234
    Einzelblock
    Ø 6,3 mm
    Röhrchen mit rundem Boden, 6 mm Ø
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3283
    Einzelblock
    Ø 21,7 mm
    21 mm Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3226
    Doppelblock, 1×96-Well-PCR-Platte
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 389.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3281
    Einzelblock
    Ø 17,8 mm
    17 mm Röhrchen
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3238
    Doppelblock
    - mm
    96- oder 384-Well-Platten
    1 * 1 ST - SFr. 287.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3245
    Einzelblock
    Ø 11,5 mm
    VWR/Eppendorf Reaktionsgefäße (2,0 ml)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
  •  
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
  • 460-3246
    Einzelblock
    Ø 10,9 mm
    Corning Reaktionsgefäße (2,0 ml)
    1 * 1 ST - SFr. 142.00