VWR®, Blockheizgeräte, Digital
Product Details & Documents
Die digitalen Blockheizgeräte von VWR® sind vielseitig einsetzbar, haben eine hohe Wattzahl und eine konstante Temperatur, sind wirtschaftlich, vielseitig und kompakt. Diese digitalen Modelle liefern reproduzierbare Ergebnisse, bieten eine außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit und sind für eine Vielzahl von Anwendungen ideal geeignet. Der Temperaturkalibrierungsmodus ermöglicht dem Benutzer, das Gerät auf ein externes Temperaturgerät zu kalibrieren. Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein Alarm, wenn die Zeit Null erreicht und das Gerät die Solltemperatur erreicht.
- Kompaktes und Platz sparendes Design
- Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 bis 120 °C
- Die Warnleuchte „Heiß“ leuchtet, wenn die Temperatur über 40 °C liegt
- Bietet Platz für austauschbare modulare Heizblöcke von VWR® für Röhrchen mit einem Fassungsvermögen von 0,2 bis 50 ml
- Einsetzbar bei 18 bis 33 °C, bei 20 bis 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, denaturierende Proteine, DNA-Anwendungen, ELISA, Schmelz-/Siedepunkte und eine Vielzahl anderer Laborverfahren.
Mikroprozessorsteuerung: Die PID-Mikroprozessor-Temperaturregelung mit optionalem externen RTD-Fühler bietet eine Temperaturstabilität von nur ±0,1 °C und eine Temperaturgleichmäßigkeit von nur ±0,1 °C. Die Proben werden schnell und präzise auf die richtige Temperatur erhitzt, die Aufheizzeit auf 100 ºC beträgt 16 Minuten. Die Temperatur wird in 0,1 °C-Schritten eingestellt.
LED-Anzeige: Touchpad-Bedienelemente mit gut lesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur und Zeit. Zeigt Soll- und Istwert der Temperaturen an. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
Die Einheiten verfügen über separate, austauschbare modulare Heizblöcke, die verschiedene Probenbehälter wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Mikroplatten und PCR-Streifen oder -Röhrchen aufnehmen. Die Blöcke verfügen über eine Thermometeröffnung und einen engen Kontakt zwischen Rohr und Block für maximale Wärmespeicherung. Alle Trocken-Blockheizgeräte verfügen über einen integrierten Stativhalter zur Montage des Sondensatzes.
Zertifizierung: TÜV-gelistet, RoHS-konform.
Zubehördetails:
Bestellinformationen: Lieferung ohne Heizblöcke, bitte bestellen Sie diese separat. Optionales externes Temperaturfühlerset überwacht die tatsächliche Block- oder Probentemperatur.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Um eine mögliche elektrische Gefährdung zu vermeiden, füllen Sie den Brunnen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten und blockieren Sie die Öffnung nicht damit. Das Gerät ist nur für die Verwendung als Trockenbad/Inkubator vorgesehen.
* RT = Umgebungstemperatur
Technische Daten
- Heizleistung:0,19 kW
- Anzahl Blöcke:2
- Temperaturbereich:RT* +5 bis 120 °C
- Gewicht:2,6 kg
- Seq:002
- B×T×H:196×348×117 mm
- Temp.-Konst.:±0,2 °C
- Typ:Blockthermostat, digital
- Cat. No.:460-0350
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3243EinzelblockØ 19,1 mmRöhrchen mit rundem Boden (17/18 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3224Einzelblock, 10×8-PCR-GefäßstreifenØ 6,4 mm0,2 ml RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 223.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3213EinzelblockØ 8,3 mmRöhrchen mit rundem Boden (6 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3222EinzelblockØ 35,0 mmRöhrchen mit rundem Boden (35 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3218EinzelblockØ 21,0 mmRöhrchen mit rundem Boden (20 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-3220Einzelblock, Proberöhrchen-Kombination 6 mm, 12/13 mm, 25 mmØ 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,2 mm6/5/3Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-3248Einzelblock, Mikroröhrchen-Kombination 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 mlØ 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,5 mm6/10/5Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3215EinzelblockØ 13,9 mmRöhrchen mit rundem Boden (12/13 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3214EinzelblockØ 10,7 mmRöhrchen mit rundem Boden (10 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3212EinzelblockØ 11,5 mmEppendorf Reaktionsgefäße (1,5 ml)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3216EinzelblockØ 13,9 mmRöhrchen mit rundem Boden (12/13 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3219EinzelblockØ 26,2 mmRöhrchen mit rundem Boden (25 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3221EinzelblockØ 17,1 mmGefäße mit konischem Boden (15 ml)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeB×T×HVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeB×T×HVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-3247Einzelblock, Zentrifugenröhrchen-Kombination 1,5 ml, 15 ml, 50 mlØ 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,0 mm4/3/2Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3225Einzelblock, 64×einzelne PCR-GefäßeØ 6,4 mm0,2 ml RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 174.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3235EinzelblockØ 11,1 mmVWR Reaktionsgefäße (1,5 ml)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3217EinzelblockØ 17,5 mmRöhrchen mit rundem Boden (15/16 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3223EinzelblockØ 29,0 mmGefäße mit konischem Boden (50 ml)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3234EinzelblockØ 6,3 mmRöhrchen mit rundem Boden, 6 mm ØEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3226Doppelblock, 1×96-Well-PCR-PlatteØ 6,4 mm0,2 ml RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 389.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3245EinzelblockØ 11,5 mmVWR/Eppendorf Reaktionsgefäße (2,0 ml)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLochgrößeFürVerfügbarkeitPreis
- 460-3246EinzelblockØ 10,9 mmCorning Reaktionsgefäße (2,0 ml)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 142.00