AuftragsverfolgungKontakt
Griffinbecher, PP
150 ml, 82 mm, 58 mm, 5 ml
Katalognr. BURK7122-0150
Anbieter:   BURKLE
Griffinbecher, PP
Katalognr. BURK7122-0150
Anbieter:  BURKLE
Griffinbecher, PP
Griffinbecher, PP
150 ml, 82 mm, 58 mm, 5 ml
Preis
SFr. 3.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
  • PP, hochtransparent
  • Aufgedruckte blaue Skala
  • Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
 : ISO 7056
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    58 mm
  • Graduierungsintervall:
    5 ml
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    82 mm
  • Seq:
    02