Blindkappe
, 29/32 NS
Katalognr. NEUB1670-10-29
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Direkt zu
Product Details & Documents
Schliffkappe mit Normschliffen aus Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Kern:29/32 NS
- Seq:02