Low ash hardened quantitative filter papers
603, 150 mm
Katalognr. PRATJ150603
Anbieter: PRAT DUMAS
Direkt zu
Product Details & Documents
These papers are made of very pure cellulose and are washed in acids. They are designed for the quantitative analyses of routine applications and wet strengthened.
Technische Daten
- Sorte:603
- Seq:06
- Größe:150 mm
- Cat. No.:PRATJ150603
- Aschegehalt:0,02%
- Partikelretention:12 - 16 µm
- Stärke:290 µm
- Gewicht:80 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.