Blindkappe
, 14,5/23 NS
NEUB1670-10-14
Schliffkappe mit Normschliffen aus Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
:
:
:
:
:
- Kern:14,5/23 NS
- Seq:01
Schliffkappe mit Normschliffen aus Borosilikatglas 3.3.
:
:
:
:
: