AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
1,120 - 1,180 g/ml, 0,001, 160 mm
Katalognr. GERI0010
Anbieter:   GERING
Dichte-Hydrometer
Katalognr. GERI0010
Anbieter:  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
1,120 - 1,180 g/ml, 0,001, 160 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,001
  • Messbereich:
    1,120 - 1,180 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.