AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
−10...+50 °C, ±0,1 %, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
  AMARL27378-FL
 :   Amarell
Präzisionsthermometer
  AMARL27378-FL
 :  Amarell
Präzisionsthermometer
−10...+50 °C, ±0,1 %, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
SFr. 74.90
1 * 1 ST
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
  • Mit Ring an der Oberseite
  • Dauerhaftes Pigment
  • Fester Stiel
 : In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Länge:
    420 mm
  • Seq:
    08
  • Genauigkeit:
    ±0,1 %
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −10...+50 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..