Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Dichtungen

2 Position/6 port rotor seal, Vespel® (600 bar), 1260, 0101-1416, AGLS
Katalognr. CTSACTS-12012
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-12012
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen

2 Position/6 port rotor seal, Vespel® (600 bar), 1260, 0101-1416, AGLS

Preis
SFr. 562.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    2 Position/6 port rotor seal, Vespel® (600 bar)
  • Seq:
    02
  • Erstausrüster:
    AGLS
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    0101-1416
  • Modell:
    1260
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.