AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen | Avantor
Dichtungen
Rotor seal and pod repair kit, vespel, 3-groove for acquity everflow injector pod/cartridge (700002765), ACQUITY UPLC Sample Mgr, ACQUITY Injector Pod (700002765), WATE
Katalognr. CTSA11-4134
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSA11-4134
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Rotor seal and pod repair kit, vespel, 3-groove for acquity everflow injector pod/cartridge (700002765), ACQUITY UPLC Sample Mgr, ACQUITY Injector Pod (700002765), WATE
Preis
SFr. 482.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rotor seal and pod repair kit, vespel, 3-groove for acquity everflow injector pod/cartridge (700002765)
  • Erstausrüster:
    WATE
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    ACQUITY Injector Pod (700002765)
  • Modell:
    ACQUITY UPLC Sample Mgr