AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
Gold plunger seal, LC-20ADXR, LC-30ADSF, Nexera-i, 228-32628-91, SHIM
Katalognr. CTSA11-4133
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSA11-4133
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Gold plunger seal, LC-20ADXR, LC-30ADSF, Nexera-i, 228-32628-91, SHIM
Preis
SFr. 116.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Gold plunger seal
  • Seq:
    08
  • Erstausrüster:
    SHIM
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    228-32628-91
  • Modell:
    LC-20ADXR, LC-30ADSF, Nexera-i