AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Rotor seal, Vespel®, for p/n 0101-0921, 1100, 1200, 0100-1855, AGLS
Katalognr. CTSACTS-11419
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-11419
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Rotor seal, Vespel®, for p/n 0101-0921, 1100, 1200, 0100-1855, AGLS
Preis
SFr. 141.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rotor seal, Vespel®, for p/n 0101-0921
  • Seq:
    56
  • Erstausrüster:
    AGLS
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    0100-1855
  • Modell:
    1100, 1200