AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen | Avantor
Dichtungen
O-ring, PTFE, 200 Series, 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 250, 400, 410, 620, Int. 4000, 09902128, PerkinElmer
Katalognr. CTSACTS-00230-02
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-00230-02
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
O-ring, PTFE, 200 Series, 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 250, 400, 410, 620, Int. 4000, 09902128, PerkinElmer
Preis
SFr. 3.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    O-ring, PTFE
  • Seq:
    20
  • Erstausrüster:
    PerkinElmer
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    09902128
  • Modell:
    200 Series, 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 250, 400, 410, 620, Int. 4000