AuftragsverfolgungKontakt
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Mittelgroßer VertiKlean® Moppaufsatz, texturiert, 318×102×32 mm, 4 Einheiten/Beutel, 8 Beutel/Karton
  141-1660
 :   CONTEC
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
  141-1660
 :  CONTEC
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Mittelgroßer VertiKlean® Moppaufsatz, texturiert, 318×102×32 mm, 4 Einheiten/Beutel, 8 Beutel/Karton
SFr. 702.00
1 * 32 ST
Dieses leichte Einweg-Moppsystem mit Polyestergewirk eignet sich ausgezeichnet zum Aufbringen von Desinfektionsmitteln und für die Nassreinigung von vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen. Dank der vollständigen Bewegungsfreiheit erreichen Sie selbst schwer zugängliche Ecken und Decken.
  • Moppaufsätze sind zellulosefrei und mit vielen verschiedenen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kompatibel
  • Moppaufsätze sind lasergeschnitten und haben versiegelte Kanten, sodass potentielle Kontaminierungen durch Partikelabscheidung beim Wischen weiter reduziert werden
  • Aufsätze sind für den Einmalgebrauch vorgesehen
  • Moppaufsätze in unsteriler und steriler Ausführung erhältlich
  • Alle Bestandteile des VertiKlean®-Systems können mit Gammastrahlung, ETO und im Autoklaven sterilisiert werden
For aseptic processing or sterile core areas, the sterile mop heads provide truly validated sterility to a Sterility Assurance Level of 10 to 6 in accordance with standards and recommended practices of the AAMI guidelines.
Mop heads are constructed with a polyester cleanroom knit fabric laminated to clean ester foam. The absorbent foam carries solvents and disinfectants to the surface; the polyester fabric offers excellent abrasion resistance and helps distribute the liquid uniformly on the surface being cleaned. Mop heads with a textured surface are ideal for applications requiring additional scrubbing performance.
Das System mit auswechselbaren Bestandteilen besteht aus Einweg-Polyester/Schaumstoff-Moppaufsätzen, die an einem schwenkbaren Edelstahl-Mopphalter mit Anschlussverbindung befestigt sind. Der "QuickConnect"-Schnellanschluss ermöglicht eine einfache Befestigung an die kompatiblen Verlängerungsstangen, die für eine uneingeschränkte Reinigungsbewegung um 360° drehbar sind.
Auswechselbare VertiKlean® Sox Bezüge schützen die Einweg-Moppaufsätze bei der vertikalen Nassreinigung und verlängern die Lebensdauer des Mopps bei der Reinigung extrem rauer Oberflächen.
  • Bezeichnung:
    Mittelgroßer VertiKlean® Moppaufsatz, texturiert
  • Abmessungen:
    318×102×32 mm
  • Seq:
    04
  • Verpackt:
    4 Einheiten/Beutel, 8 Beutel/Karton