Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahl-Eimer | Avantor

Edelstahl-Eimer

10 L
Katalognr. SAMPA586-10
Anbieter:   Sampling Systems
Edelstahl-Eimer
Katalognr. SAMPA586-10
Anbieter:  Sampling Systems
Edelstahl-Eimer
Preis
SFr. 386.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Allzweckeimer eignen sich ideal für den Einsatz in allen Bereichen der Industrie.

  • Aus chemisch beständigem 316L-Edelstahl
  • Starkes und robustes Hochleistungsdesign
  • Perfekt für korrosive Umgebungen

Die Edelstahleimer-Reihe von Sampling Systems umfasst hervorragende Mehrzweckeimer, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden können. Sie bestehen aus chemisch beständigem 316L-Edelstahl und sind besonders für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet.

Technische Daten
  • Kapazität:
    10 L
  • Seq:
    01
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA586-15L
    15-L-Eimerdeckel, 330 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 154.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA586-12L
    12-L-Eimerdeckel, 310 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 148.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA586-10L
    10-L-Eimerdeckel, 298 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 144.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.