Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Leeres Gestell für 10/200-µl-Spitzen, zur Verwendung mit Tipfill-System
Katalognr. SOCO3070.0210ER
Anbieter: Socorex Isba
Direkt zu
Product Details & Documents
These empty racks are designed to be used with Qualitix® tipfill packs.
- Racks have smooth rounded edges and ergonomic snap latch that won’t catch gloves
- Transparent lid enables instant view of content
- Empty racks are re-usable and autoclavable
Technische Daten
- Bezeichnung:Leeres Gestell für 10/200-µl-Spitzen, zur Verwendung mit Tipfill-System
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..