AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbe Ø 10×60 mm, 60 mm, 10 mm, AREC Serie
  VELPA00001061
Magnetrührstäbchen
  VELPA00001061
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbe Ø 10×60 mm, 60 mm, 10 mm, AREC Serie
SFr. 10.70
1 * 1 ST
 :
 :
 :
 :
  • Ø:
    10 mm
  • Für:
    AREC Serie
  • Bezeichnung:
    Magnetrührstäbe Ø 10×60 mm
  • Länge:
    60 mm
  • Seq:
    11