AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen Ø 6×20 mm, 20 mm, 6 mm, AREC Serie
Catalog # VELPA00001057
Supplier:   VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Catalog # VELPA00001057
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen Ø 6×20 mm, 20 mm, 6 mm, AREC Serie
Price
SFr. 4.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Specifications
  • Ø:
    6 mm
  • Für:
    AREC Serie
  • Bezeichnung:
    Magnetrührstäbchen Ø 6×20 mm
  • Länge:
    20 mm
  • Seq:
    06