Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen | Avantor

Magnetrührstäbchen

Magnetrührstäbe Ø 6×35 mm, 35 mm, 6 mm, AREC Serie
Katalognr. VELPA00001056
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Katalognr. VELPA00001056
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen

Magnetrührstäbe Ø 6×35 mm, 35 mm, 6 mm, AREC Serie

Preis
SFr. 5.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

 :

 :

 :

 :

Technische Daten
  • Ø:
    6 mm
  • Für:
    AREC Serie
  • Bezeichnung:
    Magnetrührstäbe Ø 6×35 mm
  • Länge:
    35 mm
  • Seq:
    05