Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen

Magnetrührstäbchen

Magnetrührstäbe Ø 8×40 mm, 40 mm, 8 mm, AREC Serie
  VELPA00000356
Magnetrührstäbchen
  VELPA00000356
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen

Magnetrührstäbe Ø 8×40 mm, 40 mm, 8 mm, AREC Serie

 
SFr. 5.70
   
1 * 1 ST
 

Certifications:

Informations sur les accessoires:

Informations de commande:

Informations de livraison:

 
  • Ø:
    8 mm
  • Für:
    AREC Serie
  • Bezeichnung:
    Magnetrührstäbe Ø 8×40 mm
  • Länge:
    40 mm
  • Seq:
    08
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.