Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 10 mm, 5 mm
Katalognr. VELPA00000336
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Ø:5 mm
- Bezeichnung:Magnetrührstange
- Länge:10 mm
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



