AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 13 mm, 10 mm
Catalog # VELPA00000357
Supplier:   VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Catalog # VELPA00000357
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 13 mm, 10 mm
Price
SFr. 5.70
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Specifications
  • Ø:
    10 mm
  • Bezeichnung:
    Magnetrührstange
  • Länge:
    13 mm
  • Seq:
    10