Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Magnetrührstäbchen

Magnetrührscheiben Ø 10×20 mm, 20 mm, 10 mm, AREC Serie
Katalognr. VELPA00000355
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Katalognr. VELPA00000355
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen

Magnetrührscheiben Ø 10×20 mm, 20 mm, 10 mm, AREC Serie

Preis
SFr. 6.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

 :

 :

 :

 :

Technische Daten
  • Ø:
    10 mm
  • Für:
    AREC Serie
  • Bezeichnung:
    Magnetrührscheiben Ø 10×20 mm
  • Länge:
    20 mm
  • Seq:
    09