AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 10 mm, 6 mm
Codice catalogo VELPA00000354
Nome del fornitore:   VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Codice catalogo VELPA00000354
Nome del fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 10 mm, 6 mm
Price
SFr. 5.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Specifiche
  • Ø:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Magnetrührstange
  • Länge:
    10 mm
  • Seq:
    04