Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 10 mm, 6 mm
Codice catalogo VELPA00000354
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Specifiche
- Ø:6 mm
- Bezeichnung:Magnetrührstange
- Länge:10 mm
- Seq:04



