AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 20 mm, 8 mm
Catalog # VELPA00000352
Supplier:   VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Catalog # VELPA00000352
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 20 mm, 8 mm
Price
SFr. 6.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 :
 :
 :
 :
Specifications
  • Ø:
    8 mm
  • Bezeichnung:
    Magnetrührstange
  • Länge:
    20 mm
  • Seq:
    07