AuftragsverfolgungKontakt
Kipptrommeln
8 L, 196 mm, 300 mm
Katalognr. SAMPA926-8
Anbieter:   Sampling Systems
Kipptrommeln
Katalognr. SAMPA926-8
Anbieter:  Sampling Systems
Kipptrommeln
Kipptrommeln
8 L, 196 mm, 300 mm
Preis
775.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Edelstahlbehälter von 2 bis 300 Litern sind für die Lagerung und Verarbeitung von Pulvern und Flüssigkeiten konzipiert.
  • Spritzwasserdichter Deckel mit Knebelklemmen
  • Hygienischer Vollrand
  • Mit zwei seitlichen Griffen
  • Vollständig verschweißter, spaltfreier Innenraum
  • Hochwertige Hochglanzpolitur
  • Abnehmbare, leicht zu reinigende Silikondichtung
Die Dichtung ist lebensmittelecht und erfüllt alle aktuellen FDA-Konformitätsstandards.
Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    196 mm
  • Kapazität:
    8 L
  • Höhe:
    300 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA430-300
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 63.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA430-196
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 43.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA429-470
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 382.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA429-395
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 373.00