AuftragsverfolgungKontakt
Kipptrommeln
2 L, 140 mm, 160 mm
Catalog # SAMPA926-2
Supplier:   Sampling Systems
Kipptrommeln
Catalog # SAMPA926-2
Supplier:  Sampling Systems
Kipptrommeln
Kipptrommeln
2 L, 140 mm, 160 mm
Price
525.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Edelstahlbehälter von 2 bis 300 Litern sind für die Lagerung und Verarbeitung von Pulvern und Flüssigkeiten konzipiert.
  • Spritzwasserdichter Deckel mit Knebelklemmen
  • Hygienischer Vollrand
  • Mit zwei seitlichen Griffen
  • Vollständig verschweißter, spaltfreier Innenraum
  • Hochwertige Hochglanzpolitur
  • Abnehmbare, leicht zu reinigende Silikondichtung
Die Dichtung ist lebensmittelecht und erfüllt alle aktuellen FDA-Konformitätsstandards.
Specifications
  • Ø Öffnung:
    140 mm
  • Kapazität:
    2 L
  • Höhe:
    160 mm
  • Seq:
    01
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • SAMPA430-300
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 63.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • SAMPA430-196
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 43.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • SAMPA429-470
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 382.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • SAMPA429-395
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 373.00