Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Stirring paddles

Stirring paddle, with blade with holes, 1500 mm, 300×150 mm
Katalognr. SAMPA916-1500
Anbieter:   Sampling Systems
Stirring paddles
Katalognr. SAMPA916-1500
Anbieter:  Sampling Systems
Stirring paddles
Stirring paddles

Stirring paddle, with blade with holes, 1500 mm, 300×150 mm

Preis
SFr. 267.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These paddles are ideal for use when producing liquids and suspensions. Stirrers are made from 316 stainless steel

  • Robust construction
  • Crevice free
  • Satin finish
  • BSE/TSE free
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Stirring paddle, with blade with holes
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    04
  • Klinge L×B:
    300×150 mm