Kipptrommeln
20 L, 300 mm, 300 mm
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Edelstahlbehälter von 2 bis 300 Litern sind für die Lagerung und Verarbeitung von Pulvern und Flüssigkeiten konzipiert.
- Spritzwasserdichter Deckel mit Knebelklemmen
- Hygienischer Vollrand
- Mit zwei seitlichen Griffen
- Vollständig verschweißter, spaltfreier Innenraum
- Hochwertige Hochglanzpolitur
- Abnehmbare, leicht zu reinigende Silikondichtung
Die Dichtung ist lebensmittelecht und erfüllt alle aktuellen FDA-Konformitätsstandards.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø Öffnung:300 mm
- Kapazität:20 L
- Höhe:300 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMPA430-300Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drumEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 63.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMPA430-196Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drumEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 43.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMPA429-470Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drumEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 382.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMPA429-395Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drumEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 373.00