Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Large Dewar flask, 31 CAL
KGWA1252
: KGW
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
- Tragebügel oder zwei Griffe
- Isolierter Deckel mit Griff
- Vollversilbert
- Große Öffnung
- Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.
- Bezeichnung:Large Dewar flask, 31 CAL
- Seq:10
- Nutzinhalt:10 L
- Tägliche Verdampfung:0,4 L
- Cat. No.:KGWA1252
- Int.Ø:200 mm
- Innenhöhe:350 mm
- Modell:31 CAL
- Temperaturbereich:−200...+200 °C
- Overall height:475 mm