Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Titanium(IV) oxide ≥99% USP

Poly pail, 12 kg
Katalognr. SPCMTI140-12KG
Anbieter:   Spectrum Chemical
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Katalognr. SPCMTI140-12KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  13463-67-7
Titanium(IV) oxide ≥99% USP

Poly pail, 12 kg

CAS Nummer:  13463-67-7
Preis
SFr. 955.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 kg
Product Details & Documents

Titanium Dioxide, USP is used as a food coloring. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.

Synonyme:  Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
  • CAS Nummer:13463-67-7
  • Formel:TiO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011269
  • Molekulargewicht:79.88 g/mol
  • Merck-Index:13,09549
  • Siedepunkt:2900 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:1855 °C
  • Dichte:4,2 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:236-675-5
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    99% Min.

Technische Daten

  • Packung:
    Poly pail
  • VE:
    12 kg

Technische Daten