AuftragsverfolgungKontakt
Objectives, Panthera | Avantor
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/1,25/S-Oil (WD=0,16 mm), 100x/1,25 (i), 0,16 mm
Katalognr. MOTI1101001705251
Anbieter:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalognr. MOTI1101001705251
Anbieter:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/1,25/S-Oil (WD=0,16 mm), 100x/1,25 (i), 0,16 mm
Preis
SFr. 231.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    100x/1,25 (i)
  • Bezeichnung:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/1,25/S-Oil (WD=0,16 mm)
  • Seq:
    07
  • Arbeitsabstand:
    0,16 mm