AuftragsverfolgungKontakt
Objectives, Panthera | Avantor
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 60×/0,8/S (WD=0,35 mm), 60x/0,8, 0,35 mm
Katalognr. MOTI1101001705241
Anbieter:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalognr. MOTI1101001705241
Anbieter:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 60×/0,8/S (WD=0,35 mm), 60x/0,8, 0,35 mm
Preis
SFr. 223.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    60x/0,8
  • Bezeichnung:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 60×/0,8/S (WD=0,35 mm)
  • Seq:
    06
  • Arbeitsabstand:
    0,35 mm