AuftragsverfolgungKontakt
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 20×/0,45 (WD=0,8 mm), 20x/0,45, 0,8 mm
Codice catalogo MOTI1101001705221
Nome del fornitore:   MOTIC
Objectives, Panthera
Codice catalogo MOTI1101001705221
Nome del fornitore:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 20×/0,45 (WD=0,8 mm), 20x/0,45, 0,8 mm
Price
SFr. 148.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Vergrößerung:
    20x/0,45
  • Bezeichnung:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 20×/0,45 (WD=0,8 mm)
  • Seq:
    04
  • Arbeitsabstand:
    0,8 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..