AuftragsverfolgungKontakt
Objectives, Panthera | Avantor
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm), 100x/0,8, 1,7 mm
Katalognr. MOTI1101001705261
Anbieter:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalognr. MOTI1101001705261
Anbieter:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm), 100x/0,8, 1,7 mm
Preis
SFr. 482.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    100x/0,8
  • Bezeichnung:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm)
  • Seq:
    08
  • Arbeitsabstand:
    1,7 mm