AuftragsverfolgungKontakt
96-Well plate sample control system, U-2D™
96-Well plate sample control system, U-2D™
U-2D™ rack with 96 well plate, 1 ml preloaded inserts, base and plug-style pre-slit silicone sealing mat
Katalognr. MICS95296-1ML-3P
Anbieter:   MICROSOLV
96-Well plate sample control system, U-2D™
Katalognr. MICS95296-1ML-3P
Anbieter:  MICROSOLV
96-Well plate sample control system, U-2D™
96-Well plate sample control system, U-2D™
U-2D™ rack with 96 well plate, 1 ml preloaded inserts, base and plug-style pre-slit silicone sealing mat
Preis
SFr. 131.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The U-2D™ universal two dimensional 96-well plate system offer users unprecedented sample management control compared to current glass lined or plastic well plates for sample preparation or chromatography.
Easily push up the insert from the bottom and remove it from the rack. These inserts can then be placed into any MicroSolv 9 mm screw top autosampler vial for safe storage, transport or for a second chromatography dimension, or to another instrument platform.
Informations de commande: Base and sealing mats sold separately.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    U-2D™ rack with 96 well plate, 1 ml preloaded inserts, base and plug-style pre-slit silicone sealing mat
  • Seq:
    09
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-PDL-PK
    Paddles for U-2D™ sealing film
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 16.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-ROLLER
    Roller for U-2D™ sealing film
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 62.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-U2D
    U-2D™ plate, 350µL, with rack and base only
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-ZFF-PK
    Zone free sealing film for U-2D™ plates
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 52.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-ZFF-CS
    Zone free sealing film for U-2D™ plates
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - SFr. 218.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.