AuftragsverfolgungKontakt
Metabolomics column kits | Avantor
Metabolomics column kits
Analytisch, Diamond hydride and Bidentate C18, 100 Å, 4 µm, 4,60 mm, 100 mm
Katalognr. MICS43000-10P
Anbieter:   MICROSOLV
Metabolomics column kits
Katalognr. MICS43000-10P
Anbieter:  MICROSOLV
Metabolomics column kits
Metabolomics column kits
Analytisch, Diamond hydride and Bidentate C18, 100 Å, 4 µm, 4,60 mm, 100 mm
Preis
SFr. 1’690.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Each kit includes one Cogent Bidentate C18™ column and one Cogent Diamond Hydride™ column.
Technische Daten
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    4 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    05
  • Phase:
    Diamond hydride and Bidentate C18