Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for autosampler vials, AQ™

Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised, 0,30 ml, Conical bottom, 6×38 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Catalog # MICS9504S-04ND
Supplier:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Catalog # MICS9504S-04ND
Supplier:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised, 0,30 ml, Conical bottom, 6×38 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein

Price
SFr. 204.00
Log in for availability
1 * 100 ST
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×38 mm
  • Kapazität:
    0,30 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised
  • Material:
    Borosilikatglas 3.3
  • Seq:
    25
  • Boden:
    Conical bottom