Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, 0,30 ml, Conical bottom, 6×38 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Katalognr. MICS9504S-04N
Anbieter:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Katalognr. MICS9504S-04N
Anbieter:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, 0,30 ml, Conical bottom, 6×38 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein

Preis
SFr. 136.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×38 mm
  • Kapazität:
    0,30 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials
  • Material:
    Borosilikatglas 3.3
  • Boden:
    Conical bottom