Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, 0,70 ml, Precision point, 8×40 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Katalognr. MICS9504S-03N
Anbieter: MICROSOLV
Direkt zu
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:8×40 mm
- Kapazität:0,70 ml
- Bezeichnung:Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials
- Material:Borosilikatglas 3.3
- Seq:27
- Boden:Precision point