AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, 0,25 ml, Precision point, 6×38 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Catalog # MICS9504S-02N
Supplier:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Catalog # MICS9504S-02N
Supplier:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, 0,25 ml, Precision point, 6×38 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Price
SFr. 98.60
Log in for availability
1 * 100 ST
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×38 mm
  • Kapazität:
    0,25 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials
  • Material:
    Borosilikatglas 3.3
  • Seq:
    24
  • Boden:
    Precision point
  • Cat. No.:
    MICS9504S-02N